Calciumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis) für die Vakuumbeschichtung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
36377.09
36377.18
36377.30
36377.09EA
152
CHF
36377.09
36377.18
36377.30
Calciumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis) für die Vakuumbeschichtung
Calcium fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: 3-6mm Pieces (melted)
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formel:
CaF₂ Siedepunkt: ∼2500 °C Melting Pt: 1403 °C Dichte: 3.18 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS-Nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |