Calciumfluorid, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 23.5 CHF
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Calciumfluorid, wasserfrei 99%, rein
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: 2500 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1402 °C
Dichte: 3.18 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010907
CAS-Nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)