Bariumfluorid, Optische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Broken Crystals
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formel:
BaF₂ Siedepunkt: 2260 °C Melting Pt: 1353 °C Dichte: 4,83 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003450 CAS-Nummer: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,974 |