Strontiumchromat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
89026.30
89026.A1
89026.30EA
155
CHF
89026.30
89026.A1
Strontiumchromat ≥95%
Strontium chromate
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Formel:
CrO₄Sr MW: 203,61 g/mol Dichte: 3.895 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049549 CAS-Nummer: 7789-06-2 EINECS: 232-142-6 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8841 |