Magnesiumhydroxidcarbonat schwer Ph. Eur., BP, USP, E504, reinst pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

Synonyms: MagnesiumcarbonathydroxidMagnesiumcarbonat basisch hydratisiertMagnesiumcarbonat basisch

1.05829.9040EA 0 CHF
1.05829.9040
Magnesiumhydroxidcarbonat schwer Ph. Eur., BP, USP, E504, reinst pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
MW: 84,31 g/mol
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR