Magnesiumhydroxidcarbonat leicht
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: MagnesiumcarbonathydroxidMagnesiumcarbonat basisch hydratisiertMagnesiumcarbonat basisch
ROTH3530.1EA 125.45 CHF
ROTH3530.1
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
MW: 84,31 g/mol
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7