Magnesiumhydroxidcarbonat leicht Ph. Eur., BP, reinst, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 741 CHF
1.05828.9015 1.05828.9020
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht Ph. Eur., BP, reinst, SAFC®
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7