Calciumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Marble
P013.1 P013.2
ROTHP013.1EA 23.9 CHF
ROTHP013.1 ROTHP013.2
Calciumcarbonat
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Melting Pt: 825
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658