Calciumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
P012.1 P012.2
ROTHP012.1EA 50.3 CHF
ROTHP012.1 ROTHP012.2
Calciumcarbonat
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Melting Pt: 825 °C
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658