Calciumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
6230.1 6230.2 6230.5
ROTH6230.1EA 25.1 CHF
ROTH6230.1 ROTH6230.2 ROTH6230.5
Calciumcarbonat
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Melting Pt: 825 °C
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658