Calciumcarbonat, EMSURE® für die Silikatbestimmung, gefällt, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Marmor
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02067.0500EA 659 CHF
1.02067.0500 1.02067.9999
Calciumcarbonat, EMSURE® für die Silikatbestimmung, gefällt, Supelco®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Melting Pt: 825 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Ba (Barium) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.02 %