Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), gefällt, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02064.9029 1.02064.9500
1.02064.9029EA 0 CHF
1.02064.9029 1.02064.9500
Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), gefällt, SAFC®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Melting Pt: 825 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658