Calciumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Marmor
43073.22EA 1520 CHF
43073.22 43073.06 43073.14 43073.36
Calciumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Melting Pt: 800 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,930
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657