Calciumcarbonat 99% zur Analyse, gefällt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
219160010 219160025 219165000
ACRO219160010EA 135 CHF
ACRO219160010 ACRO219160025 ACRO219165000
Calciumcarbonat 99% zur Analyse, gefällt
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Melting Pt: 825 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.0 % (200°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in acid)
Alkalies+Mg (as sulfates) ≤1 %