Bariumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
ROTHP008.1EA 149.5 CHF
ROTHP008.1
Bariumcarbonat
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Melting Pt: 1350 °C
Dichte: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972