Bariumcarbonat 99,95 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
14452.18EA
168
CHF
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
Bariumcarbonat 99,95 Metals basis
Barium carbonate
Purity: 99.95%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Lump/Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formel:
BaCO₃ MW: 197.34 g/mol Siedepunkt: Zersetzung Melting Pt: 811 °C Dichte: 4.43 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS-Nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,969 |