Bariumcarbonat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
217495000
217490025
ACRO217495000EA
61.2
CHF
ACRO217495000
ACRO217490025
Bariumcarbonat 99+% zur Analyse
Barium carbonate
Formel:
BaCO₃ Siedepunkt: 1450 °C Melting Pt: 811 °C Dichte: 4,43 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003448 CAS-Nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00972 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Sulfide (S) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤2000 ppm |
Strontium (Sr) | ≤10000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.015 % (in dilute HCl) |