Bariumperchlorat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ300
1.01738.0250
1.01738.1000
1.01738.0250EA
449
CHF
1.01738.0250
1.01738.1000
Bariumperchlorat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Barium perchlorate
Formel:
Ba(ClO₄)₂ MW: 336.23 g/mol Melting Pt: 505 Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 21 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003440 CAS-Nummer: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1 (6.1) II Merck Index: 12,01016 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1985 g/l (25 °C) |
Melting Point | 505 °C |
Molar Mass | 336.23 g/mol |
Bulk Density | 1300 kg/m3 |
Density | 2.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |