Calciumchlorid, wasserfrei ≥93,0%, körnig ≤7.0 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 50.6 CHF
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Calciumchlorid, wasserfrei ≥93,0%, körnig ≤7.0 mm, Fluka™
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Siedepunkt: 1.900 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 765 °C
Dichte: 2.150 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying