Bariumbromat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11008.22 A11008.36
A11008.22EA 120 CHF
A11008.22 A11008.36
Bariumbromat ≥97%
Barium bromate
Purity: 97% CAS No.: 13967-90-3 Molecular Formula: BaBr2O6 Formula Weight: 393.16 Odour: Odourless UN No.: 2719 MDL No.: MFCD00014177
Formel: BaBr₂O₆
Dichte: 3,99
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014177
CAS-Nummer: 13967-90-3
EINECS: 237-750-5
UN: 2719
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,00994