Strontiumbromid, wasserfrei ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen ausgeschlossen Ba) (max. 0,1% Ba)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
16791.18 16791.30
16791.18EA 395 CHF
16791.18 16791.30
Strontiumbromid, wasserfrei ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen ausgeschlossen Ba) (max. 0,1% Ba)
Strontium bromide
Purity: 99% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: Br2Sr Formula Weight: 247.44 Physical Form: Granular Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Formel: Br₂Sr
MW: 247,43 g/mol
Siedepunkt: 2146 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 643 °C
Dichte: 4.216
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049548
CAS-Nummer: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837