Lithiumwolframat 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Lithium tungsten oxide, Lithium tungstate
43366.30
43366.18
43366.30EA
818
CHF
43366.30
43366.18
Lithiumwolframat 99
Lithiumwolframat
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Formel:
Li₂O₄W MW: 261.72 g/mol Dichte: 3.71 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016185 CAS-Nummer: 13568-45-1 EINECS: 236-978-2 |