Kaliumhydrogensulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Potassium bisulphate
X989.1 X989.2 X989.3
ROTHX989.1EA 34.2 CHF
ROTHX989.1 ROTHX989.2 ROTHX989.3
Kaliumhydrogensulfat
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Melting Pt: 214 °C
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695