Kaliumhydrogensulfat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Kaliumbisulfat
ROTHP020.2EA
81.8
CHF
ROTHP020.2
ROTHP020.1
Kaliumhydrogensulfat
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ MW: 136,17 g/mol Melting Pt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 12,07774 |