Kaliumhydrogensulfat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium bisulphate
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
A12428.0CEA 851 CHF
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
Kaliumhydrogensulfat ≥97%
Kaliumhydrogensulfat
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
Formel: KHSO₄
Melting Pt: 195…197 °C (dec.)
Dichte: 2.240
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7613