Rubidiumsulfat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
190
CHF
13493.14
13493.22
13493.36
Rubidiumsulfat ≥99% (Metall-Basis)
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Formel:
O₄Rb₂S Siedepunkt: 1708 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1050 °C Dichte: 3.613 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011190 CAS-Nummer: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |