Natriumsulfat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
8631.1 8631.2 8631.5
ROTH8631.1EA 50.6 CHF
ROTH8631.1 ROTH8631.2 ROTH8631.5
Natriumsulfat
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Siedepunkt: 1429
Melting Pt: 888
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM