Kaliumsulfat
Lieferant: Roth Carl
P022.1 P022.2
ROTHP022.1EA 71.9 CHF
ROTHP022.1 ROTHP022.2
Kaliumsulfat
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1069 °C
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759