Kaliumsulfat
Lieferant: EUROCLONE
EURLEMR197001EA 0 CHF
EURLEMR197001 EURLEMR197500
Kaliumsulfat
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759