Kaliumsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A13975.0B A13975.0I
A13975.0BEA 96.1 CHF
A13975.0B A13975.0I
Kaliumsulfat ≥99%
Potassium sulphate
Purity: 99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formel: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1689 °C
Melting Pt: 1069 °C
Dichte: 2.662
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674