Cäsiumsulfat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
14559.14
14559.22
14559.14EA
150
CHF
14559.14
14559.22
Cäsiumsulfat ≥99,99% (Metall-Basis)
Cesium sulphate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formel:
Cs₂O₄S MW: 361.87 g/mol Siedepunkt: 1627 Melting Pt: 1010 Dichte: 4.243 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010959 CAS-Nummer: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |