Kaliumthiocyanat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Potassium rhodanide
P753.1 P753.2
ROTHP753.1EA 114.6 CHF
ROTHP753.1 ROTHP753.2
Kaliumthiocyanat
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Melting Pt: 175
Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866