Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
27033.290EA 75.4 CHF
27033.290 27033.368
Kaliumthiocyanat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 175 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm