Kaliumthiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13731.0E A13731.36
A13731.0EEA 397 CHF
A13731.0E A13731.36
Kaliumthiocyanat ≥98%
Kaliumthiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 333-20-0 Molecular Formula: KSCN Formula Weight: 97.18 Odour: Odourless pH: 5.3-8.5 Melting Point: 172-175° Boiling Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3594799 Merck Reference: 14,7691 MDL No.: MFCD00011413
Formel: KSCN
Siedepunkt: 500 °C (dec.)
Melting Pt: 172…175 °C
Dichte: 1.89
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 14,7691