Kaliumthiocyanat 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
ACRO377435000EA 102 CHF
ACRO377435000 ACRO377431000 ACRO377430025
Kaliumthiocyanat 98%, rein
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Melting Pt: 170…179 °C
Dichte: 1,886 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %