Kaliumdisulfit
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
7995.1 7995.2
ROTH7995.1EA 38.3 CHF
ROTH7995.1 ROTH7995.2
Kaliumdisulfit
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Melting Pt: 190 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729