Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,0%, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
4008-01EA 153 CHF
4008-01 4008-05
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,0%, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Kaliumdihydrogenphosphat
Crystals. For LC and molecular biology. Lot analysis on label.
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 253 °C
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KH₂PO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤3.000 ppm