di-Kaliumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
P749.1 P749.2 P749.5
ROTHP749.1EA 44.3 CHF
ROTHP749.1 ROTHP749.2 ROTHP749.5
di-Kaliumhydrogenphosphat
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Melting Pt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM