penta-Natriumtriphosphat zur BSB-Bestimmung nach DIN 38409-H-51, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 115 CHF
1.06999.1000 1.06999.9025
penta-Natriumtriphosphat zur BSB-Bestimmung nach DIN 38409-H-51, Supelco®
penta-Natriumtriphosphat
Formel: Na₅O₁₀P₃
MW: 367,86 g/mol
Melting Pt: 622 °C (dec.)
Dichte: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003514
CAS-Nummer: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Merck Index: 12,08846
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %