Natriumhydroxid 98%, Schuppen
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18395.36EA
58
CHF
A18395.36
A18395.0C
A18395.0E
Natriumhydroxid 98%, Schuppen
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 °C Melting Pt: 318 °C Dichte: 2,13 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |