Kaliumhydroxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
P747.1 P747.2
ROTHP747.1EA 33 CHF
ROTHP747.1 ROTHP747.2
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806