Kaliumhydroxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
7986.2 7986.1 7986.5
ROTH7986.2EA 238.8 CHF
ROTH7986.2 ROTH7986.1 ROTH7986.5
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 360 °C
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806