Kaliumhydroxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
6751.1 6751.2 6751.3 6751.5
ROTH6751.1EA 47.9 CHF
ROTH6751.1 ROTH6751.2 ROTH6751.3 ROTH6751.5
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 360 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806