Kaliumhydroxid, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
0489-1KGEA
166
CHF
0489-1KG
0489-2.5KG
0489-500G
Kaliumhydroxid, Reagenzqualität
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa) Melting Pt: 360 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic | ≤0.0003% |
Heavy Metals | ≤0.003% |
Moisture | 10 – 17% |
Potassium Carbonate | ≤3.5% |
Purity | >85.0% |