Kaliumnitrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
Nitrate of Potash
P021.1
P021.2
ROTHP021.1EA
49.1
CHF
ROTHP021.1
ROTHP021.2
Kaliumnitrat
Kaliumnitrat
Formel:
KNO₃ MW: 101.1 g/mol Melting Pt: 334 Dichte: 2.109 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS-Nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |