Kaliumnitrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
8001.1 8001.2 8001.3
ROTH8001.1EA 22.2 CHF
ROTH8001.1 ROTH8001.2 ROTH8001.3
Kaliumnitrat
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Melting Pt: 334 °C
Dichte: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733