Natriumazid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Natriumtriazid
ROTHK305.1EA 74 CHF
ROTHK305.1
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653