Kaliummanganat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
39506.09
39506.18
39506.09EA
167
CHF
39506.09
39506.18
Kaliummanganat
Potassium manganate
Formel:
K₂MnO₄ Melting Pt: 190 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043089 CAS-Nummer: 10294-64-1 EINECS: 233-665-2 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7644 |