Kaliumperiodat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 1410 CHF
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Kaliumperiodat ≥99%
Kaliumperiodat
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Formel: KlO₄
MW: 230 g/mol
Melting Pt: 582 °C
Dichte: 3.618
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654