Natriumiodid ≥99%, Reagenzqualität, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 55.2 CHF
217638-5G HONC217638-25KG
Natriumiodid ≥99%, Reagenzqualität, Fluka™
Natriumiodid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaI
Siedepunkt: 1.304 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 662 °C
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %